Stampa…
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: 176…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00721565
CAS Number: 2849-93-6