Stampa…
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazole hydrochloride
OR23115-1G OR23115-5G
APOSOR23115-1GEA 321 EUR
APOSOR23115-1G APOSOR23115-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂O
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659700
CAS Number: 116177-22-1