Stampa…
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
OR23112-100G OR23112-25G OR23112-500G
APOSOR23112-100GEA 102 EUR
APOSOR23112-100G APOSOR23112-25G APOSOR23112-500G
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
2-Pyrrolecarbaldehyde
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 217…219 °C
Punto di fusione: 43…46 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005217
CAS Number: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5