Stampa…
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR23109-1G OR23109-10G
APOSOR23109-1GEA 132 EUR
APOSOR23109-1G APOSOR23109-10G
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203874
CAS Number: 57338-76-8