Stampa…
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 29 EUR
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₂H₃N₃S
Punto di fusione: 188…194 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003107
CAS Number: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III