Stampa…
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23105-1G OR23105-5G
APOSOR23105-1GEA 109 EUR
APOSOR23105-1G APOSOR23105-5G
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681989
CAS Number: 159275-17-9
UN: 3261
ADR: 8,III