Stampa…
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate, 4-Formylpiperidine, N-CBZ protected
OR23103-25G OR23103-5G
APOSOR23103-25GEA 125 EUR
APOSOR23103-25G APOSOR23103-5G
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Peso molecolare: 247,2897 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317806
CAS Number: 138163-08-3