Stampa…
2-Bromopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 150 EUR
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158,99 g/mol
Punto di ebollizione: 62…64 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00014601
CAS Number: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7