Stampa…
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 33.5 EUR
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₃
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01006742
CAS Number: 90721-27-0