Stampa…
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 58 EUR
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₃
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236019
CAS Number: 98437-24-2