Stampa…
2-Bromobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23092-25G OR23092-5G
APOSOR23092-25GEA 236 EUR
APOSOR23092-25G APOSOR23092-5G
2-Bromobenzothiazole 98%
2-Bromobenzothiazole
Formula: C₇H₄BrNS
Peso molecolare: 214,09 g/mol
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681887
CAS Number: 2516-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III