Stampa…
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23088-1G OR23088-5G OR23088-10G
APOSOR23088-1GEA 93.1 EUR
APOSOR23088-1G APOSOR23088-5G APOSOR23088-10G
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
Peso molecolare: 163,2 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00526215
CAS Number: 6639-57-2