Stampa…
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 109 EUR
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formula: C₈H₄ClNOS
Punto di fusione: 124…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03659697
CAS Number: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8,II