Stampa…
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 85.8 EUR
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Peso molecolare: 179,2 g/mol
Punto di fusione: 258…261 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06796380
CAS Number: 68867-17-4