Stampa…
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
OR23083-1G OR23083-250MG
APOSOR23083-1GEA 115 EUR
APOSOR23083-1G APOSOR23083-250MG
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula: C₆H₉NOS
Peso molecolare: 143,21 g/mol
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086098
CAS Number: 50382-32-6