Stampa…
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23081-1G OR23081-250MG OR23081-5G
APOSOR23081-1GEA 132 EUR
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG APOSOR23081-5G
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₆ClNO₂S₂
Peso molecolare: 211,678 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C/ 0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052746
CAS Number: 80466-80-4
UN: 3265
ADR: 8,III