Stampa…
Isoquinolin-1-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23079-1G OR23079-250MG
APOSOR23079-1GEA 562 EUR
APOSOR23079-1G APOSOR23079-250MG
Isoquinolin-1-ylmethanol
Isoquinolin-1-ylmethanol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086097
CAS Number: 27311-63-3