Stampa…
4-Quinolinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
OR23077-25G OR23077-5G OR23077-1G
APOSOR23077-25GEA 184 EUR
APOSOR23077-25G APOSOR23077-5G APOSOR23077-1G
4-Quinolinecarbaldehyde
4-Quinolinecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di fusione: 45…52 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006781
CAS Number: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0