Stampa…
6-Bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 21.9 EUR
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromoquinoline
6-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024023
CAS Number: 5332-25-2