Stampa…
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 51 EUR
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di fusione: 293…296 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047613
CAS Number: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4