2-Quinolinecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO Punto di fusione: 70…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075032 CAS Number: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...