Stampa…
Quinaldic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23072-5G OR23072-25G OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23072-5G APOSOR23072-25G APOSOR23072-100G
Quinaldic acid
Quinaldic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006752
CAS Number: 93-10-7
EINECS: 202-218-3