Stampa…
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone, DHBP
OR2307-500G OR2307-100G
APOSOR2307-500GEA 143 EUR
APOSOR2307-500G APOSOR2307-100G
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
2,4-Dihydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di fusione: 144…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002277
CAS Number: 131-56-6