Stampa…
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23066-25G OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA 145 EUR
APOSOR23066-25G APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formula: C₇H₇Br₂NO
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681893
CAS Number: 5349-17-7