Stampa…
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₄ClNO
Punto di fusione: 153…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012830
CAS Number: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
UN: 3261
ADR: 8,II