Isonicotinic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅NO₂ Punto di ebollizione: 260 °C/15mmHg Punto di fusione: 310…315 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006429 CAS Number: 55-22-1 EINECS: 200-228-2 |