Stampa…
3-Bromopyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23062-100G OR23062-25G OR23062-500G
APOSOR23062-100GEA 29.2 EUR
APOSOR23062-100G APOSOR23062-25G APOSOR23062-500G
3-Bromopyridine 99%
3-Bromopyridine
Formula: C₅H₄BrN
Peso molecolare: 158 g/mol
Punto di ebollizione: 172…174 °C
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006373
CAS Number: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II