Stampa…
3-Bromo-4-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2306-25G OR2306-100G
APOSOR2306-25GEA 77.1 EUR
APOSOR2306-25G APOSOR2306-100G
3-Bromo-4-chloropyridine 97%
3-Bromo-4-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234008
CAS Number: 36953-42-1