2-Bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₄BrN Punto di ebollizione: 192…194 °C Densità: 1,657 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006219 CAS Number: 109-04-6 UN: 2810 ADR: 6.1,II |