Stampa…
Picolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23054-5G OR23054-500G OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA 21.9 EUR
APOSOR23054-5G APOSOR23054-500G APOSOR23054-1KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006293
CAS Number: 98-98-6
EINECS: 202-719-7