Stampa…
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 16.1 EUR
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrCl₂O₂S
Peso molecolare: 289,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094630
CAS Number: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II