3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₀BrNO₂S Punto di fusione: 122…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02681986 CAS Number: 99655-68-2 |