Stampa…
3-Amino-4-bromobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR2304-10G OR2304-25G
APOSOR2304-10GEA 74.2 EUR
APOSOR2304-10G APOSOR2304-25G
3-Amino-4-bromobenzoic acid 98%
3-Amino-4-bromobenzoic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00579106
CAS Number: 2840-29-1