Stampa…
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di fusione: 131…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003088
CAS Number: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8