Stampa…
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 133 EUR
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114999
CAS Number: 132706-12-8