3-Bromofuran
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR23030-100G
OR23030-25G
OR23030-5G
APOSOR23030-100GEA
400
EUR
APOSOR23030-100G
APOSOR23030-25G
APOSOR23030-5G
3-Bromofuran
3-Bromofuran
Formula:
C₄H₃BrO Peso molecolare: 146.97 g/mol Punto di ebollizione: 102…104 °C Densità: 1.635 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 3 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00005347 CAS Number: 22037-28-1 EINECS: 244-744-6 UN: 1993 ADR: 3 II |