Stampa…
3-Furoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 173 EUR
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
3-Furoic acid 98%
3-Furoic acid
Formula: C₅H₄O₃
Peso molecolare: 112,08 g/mol
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005350
CAS Number: 488-93-7
EINECS: 207-689-9