Stampa…
Furfurylamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 21.9 EUR
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Formula: C₅H₇NO
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003258
CAS Number: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3+8,III