Stampa…
Alcool furfurilico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Furfurol
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 141 EUR
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Alcool furfurilico
Alcool furfurilico
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98,1 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003252
CAS Number: 98-00-0
UN: 2874
ADR: 6.1,III