Stampa…
2-Furaldeide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 101 EUR
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldeide
Formula: C₅H₄O₂
Punto di ebollizione: 159…162 °C
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003229
CAS Number: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II