Stampa…
2-Furoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 201 EUR
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
2-Furoyl chloride
2-Furoyl chloride
Formula: C₅H₃ClO₂
Peso molecolare: 130,53 g/mol
Punto di ebollizione: 173…174 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003228
CAS Number: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II