Stampa…
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 32.1 EUR
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BO₂
Peso molecolare: 208,1049 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C/0,23mmHg
Densità: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663845
CAS Number: 141091-37-4