Stampa…
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
OR23019-1G OR23019-25G OR23019-5G
APOSOR23019-1GEA 71.3 EUR
APOSOR23019-1G APOSOR23019-25G APOSOR23019-5G
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
1,3-Benzodioxole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆O₃
Peso molecolare: 150,1300 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016902
CAS Number: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4