Stampa…
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanamine
OR23012-1G OR23012-5G OR23012-10G
APOSOR23012-1GEA 139 EUR
APOSOR23012-1G APOSOR23012-5G APOSOR23012-10G
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 165,1891 g/mol
Punto di ebollizione: 105…110 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677684
CAS Number: 17413-10-4
EINECS: 241-440-5
UN: 2735
ADR: 8,III