1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉BO₄ Punto di fusione: 116…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01009696 CAS Number: 164014-95-3 |