Stampa…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
OR23009-1G OR23009-250MG
APOSOR23009-1GEA 90.2 EUR
APOSOR23009-1G APOSOR23009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317581
CAS Number: 39270-39-8