Stampa…
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isocyanate
OR23007-1G OR23007-5G
APOSOR23007-1GEA 161 EUR
APOSOR23007-1G APOSOR23007-5G
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02677705
CAS Number: 100275-94-3