Stampa…
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
OR23006-1G OR23006-250MG OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA 94.5 EUR
APOSOR23006-1G APOSOR23006-250MG APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Punto di fusione: 114…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099402
CAS Number: 4629-54-3
UN: 1759
ADR: 8,III