Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
OR23005-1G OR23005-5G
APOSOR23005-1GEA 0 EUR
APOSOR23005-1G APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₄S
Peso molecolare: 234,66 g/mol
Punto di fusione: 65…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677681
CAS Number: 63758-12-3
UN: 3261
ADR: 8,II