Stampa…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 66.7 EUR
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
Peso molecolare: 180.16 g/mol
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463509
CAS Number: 4442-54-0